900554
Gold coated glass slide
layer thickness 100 nm , gold, size 75 mm × 25 mm × 1 mm
Sinônimo(s):
Fluorescence enhancing gold substrates, Plasmonic gold slides, Raman enhancing substrates, pGOLD™ slide
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
espessura da camada
100 nm , gold
tamanho
75 mm × 25 mm × 1 mm
índice de refração
n20/400 1.52 (lit.)
tamanho de partícula
~100 nm (APS)
cadeia de caracteres SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Vis-IR extinction-peak wavelength: 580-620 nm.
- Vis-IR extinction-peak OD: 0.6-0.9
- Vis-IR extinction-peak OD-average: 0.6-0.8.
- Vis-IR extinction-peak OD-intraslide CV: <15%.
- Fluorescence enhancement: >50 times at 800 nm.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)