642525
3-Bromo-1-propanol-13C3
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
Br13CH213CH213CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
141.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
p.e.
62 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.570 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
O[13CH2][13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C3H7BrO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
RQFUZUMFPRMVDX-VMIGTVKRSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)