Key Documents
642088
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)phenethyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
190.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.463 (lit.)
densidade
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H9F3O/c10-9(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-13/h1-4,13H,5-6H2
chave InChI
SXMYWTQEZRZKBK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C