Documentos Principais
639893
Sigma-Aldrich
Glycidaldehyde diethyl acetal
90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
146.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.414 (lit.)
densidade
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(OCC)C1CO1
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-8-7(9-4-2)6-5-10-6/h6-7H,3-5H2,1-2H3
chave InChI
QIQQWSQARNQPLP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ying Fu et al.
Free radical biology & medicine, 73, 12-20 (2014-05-13)
Previous studies showed that 7-(1',2'-dihydroxyheptyl)-substituted etheno DNA adducts are products of reactions with the epoxide of (E)-4-hydroxy-2-nonenal, an oxidation product of ω-6 polyunsaturated fatty acids (PUFAs). In this work, we report the detection of 7-(1',2'-dihydroxyheptyl)-1,N(6)-ethenodeoxyadenosine (DHHedA) in rodent and human