Key Documents
636959
Sigma-Aldrich
Titanium carbonitride
nanopowder, <150 nm particle size (spherical), ≥97% trace metals basis
Sinônimo(s):
Titanium carbide nitride
About This Item
Fórmula linear:
Ti2CN
Número CAS:
Peso molecular:
121.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥97% trace metals basis
forma
nanopowder
área da superfície
15-25 m2/g
tamanho de partícula
<150 nm (spherical)
pf
>350 °C (lit.)
densidade
5.08 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
0.23 g/mL
cadeia de caracteres SMILES
[Ti][Ti]C#N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3