Documentos Principais
518913
Sigma-Aldrich
Titanium carbonitride
powder, ≤5 μm, 99.8% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
Ti2CN
Número CAS:
Peso molecular:
121.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.8% trace metals basis
Formulário
powder
tamanho de partícula
≤5 μm
pf
>350 °C (lit.)
densidade
5.08 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ti][Ti]C#N
InChI
1S/CN.2Ti/c1-2;;
chave InChI
GMHFHWHEKOWDDD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)