Documentos Principais
633852
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N2 sulfate
15 atom % 15N
Sinônimo(s):
15N Labeled ammonium sulfate, Diazanium-15N2 sulfate
About This Item
Fórmula linear:
(15NH4)2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
134.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
15 atom % 15N
forma
solid
peso molecular
134.13 by atom % calculation (15 atom % 15N)
pf
>280 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[15NH3].[15NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;
chave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-ISOLYIDJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Tracer techniques using isotopic N have been employed since the 1940s to investigate such topics as N transformations and cycling in agricultural and other soils, N sources for crop uptake, the fate and behavior of fertilizer N applied to soils, the nature and extent of soil and fertilizer losses, and fertilizer N uptake efficiency.