Documentos Principais
809373
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfate-34S
≥98 atom % 34S, ≥98 atom %
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)234SO4
Peso molecular:
134.04
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom % 34S
Ensaio
≥98 atom %
Formulário
solid
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
O=[34S]([O-])([O-])=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i;;5+2
chave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-LWXNFOOJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)