Documentos
719374
Sigma-Aldrich
Sodium sulfate-33S
98 atom % 33S, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
Na233SO4
Peso molecular:
142.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.13
pureza isotópica
98 atom % 33S
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
forma
solid
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-][33S]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i;;5+1
chave InChI
PMZURENOXWZQFD-JCIGTKTHSA-L
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1