Documentos Principais
630810
Sigma-Aldrich
2-Heptyn-1-ol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H12O
Número CAS:
Peso molecular:
112.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.455 (lit.)
p.e.
89-90 °C/16 mmHg (lit.)
densidade
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC#CCO
InChI
1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-4,7H2,1H3
chave InChI
OGDYROFIIXDTQK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)