Documentos Principais
617458
Sigma-Aldrich
4-Aminobutyric acid-2,2-d2
98 atom % D
Sinônimo(s):
GABA-d2
About This Item
Fórmula linear:
H2N(CH2)2CD2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
105.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
solid
disponibilidade
not available in Japan
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
195 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(CCN)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i2D2
chave InChI
BTCSSZJGUNDROE-CBTSVUPCSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A9006-25G
A9006-500G4061833401149
A9006-1KG4061826210741
A9006-100G4061833401132
A9006-250G
A9006-5G
617458-250MG4061833637531