Key Documents
616869
Sigma-Aldrich
Cyclooctane-d16
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
C8D16
Peso molecular:
128.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
pb
151 °C (lit.)
pf
10-12 °C (lit.)
densidade
0.951 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+16
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C8H16/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
chave InChI
WJTCGQSWYFHTAC-SADLKCKLSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
82.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
28.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)