Documentos Principais
424056
Sigma-Aldrich
Pentadecylmagnesium bromide solution
0.5 M in diethyl ether
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)14MgBr
Número CAS:
Peso molecular:
315.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
0.5 M in diethyl ether
p.e.
34.6 °C
densidade
0.793 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C15H31.BrH.Mg/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2;;/h1,3-15H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
NNIBYWYQYUJVFG-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yinlin Li et al.
Molecular imaging, 14, 516-525 (2015-10-16)
The goal of this study was to establish a quantitative method for measuring fatty acid (FA) metabolism with partial volume (PV) and spill-over (SP) corrections using dynamic [(11)C]palmitate positron emission tomographic (PET) images of mouse heart in vivo. Twenty-minute dynamic