Documentos Principais
616761
Sigma-Aldrich
4-Methylanisole-2,3,5,6-d4
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8D4H6O
Peso molecular:
126.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
p.e.
174 °C (lit.)
densidade
1.0 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c(OC)c([2H])c([2H])c1C
InChI
1S/C8H10O/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
chave InChI
CHLICZRVGGXEOD-LNFUJOGGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)