611905
1,4-Dioxane solution
NMR reference standard, 40% in benzene-d6 (99.6 atom % D), chromium(III) acetylacetonate 5 mg/mL, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Produtos recomendados
grau
NMR reference standard
Nível de qualidade
composição
chromium(III) acetylacetonate, 5 mg/mL
concentração
40% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
técnica(s)
NMR: suitable
tamanho do tubo de RMN
5 mm × 8 in.
adequação
suitable for NMR (reference standard)
cadeia de caracteres SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
chave InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Quantidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Blood, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
70.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
21.1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Sigma-Aldrich.com provides an informational article regarding the use of stable, labeled isotopes as NMR reference standards.