Documentos Principais
608637
Sigma-Aldrich
Benzene-13C6,d6
99 atom % 13C, 99 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
13C6D6
Número CAS:
Peso molecular:
90.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
99 atom % D
Ensaio
99% (CP)
p.e.
80 °C (lit.)
pf
5.5 °C (lit.)
densidade
1.007 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+12
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13c]1[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,5+1D,6+1D
chave InChI
UHOVQNZJYSORNB-PCEJJIFQSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
22 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)