Documentos Principais
902195
Sigma-Aldrich
1-Iodopropane-3,3,3-d3
≥99 atom % D, ≥98% (CP), contains copper as stabilizer
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CD3CH2CH2I
Peso molecular:
173.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
pureza isotópica
≥99 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
liquid
contém
copper as stabilizer
alteração de massa
M+3
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
44 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)