Documentos Principais
607355
Sigma-Aldrich
Imidazole-2-13C,15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC2H415N2
Peso molecular:
71.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Formulário
solid
p.e.
256 °C (lit.)
pf
89-91 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
c1c[15nH][13cH][15n]1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)/i3+1,4+1,5+1
chave InChI
RAXXELZNTBOGNW-FRSWOAELSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)