Documentos Principais
489751
Sigma-Aldrich
Imidazole-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H415N2
Número CAS:
Peso molecular:
70.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
p.e.
256 °C (lit.)
pf
89-91 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
c1c[15nH]c[15n]1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)/i4+1,5+1
chave InChI
RAXXELZNTBOGNW-MQIHXRCWSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
293.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
145 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jan-Bernd Hövener et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(35), 11140-11162 (2018-02-28)
Magnetic resonance (MR) is one of the most versatile and useful physical effects used for human imaging, chemical analysis, and the elucidation of molecular structures. However, its full potential is rarely used, because only a small fraction of the nuclear