606731
Iodomethane-12C
≥99.9 atom % 12C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinônimo(s):
Methyl-12C iodide
About This Item
Produtos recomendados
descrição
13C-depleted
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥99.9 atom % 12C
Ensaio
≥99% (CP)
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.529
p.e.
42 °C (lit.)
pf
-66.5 °C (lit.)
densidade
2.28 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
agriculture
environmental
alteração de massa
depleted
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[12CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+0
chave InChI
INQOMBQAUSQDDS-IGMARMGPSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)