Documentos Principais
652415
Sigma-Aldrich
Iodomethane-13C,d
≥98 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinônimo(s):
Methyl-13C,d iodide
About This Item
Fórmula linear:
D13CH2I
Número CAS:
Peso molecular:
143.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
contém
copper as stabilizer
p.e.
42 °C (lit.)
pf
-66.5 °C
densidade
2.312 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
environmental
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13CH2]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1D
chave InChI
INQOMBQAUSQDDS-VVKOMZTBSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)