Key Documents
606413
Sigma-Aldrich
Acetophenone-13C8
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
13C6H513CO13CH3
Peso molecular:
128.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
pb
202 °C (lit.)
pf
19-20 °C (lit.)
densidade
1.097 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
chave InChI
KWOLFJPFCHCOCG-LLXNCONNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)