Key Documents
486957
Sigma-Aldrich
Phenol-3,5-d2
97 atom % D
Sinônimo(s):
3,5-Dideuteriophenol
About This Item
Fórmula linear:
D2C6H3OH
Número CAS:
Peso molecular:
96.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
97 atom % D
forma
solid
pb
182 °C (lit.)
pf
40-42 °C (lit.)
densidade
1.094 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1cc([2H])cc(O)c1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i2D,3D
chave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-PBNXXWCMSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)