Key Documents
606286
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-13C6-phenol
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
[1,1′-Biphenyl]-2-ol-13C6
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6C6H10O
Número CAS:
Peso molecular:
176.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
pb
282 °C
pf
57-59 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1-[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H/i1+1,2+1,3+1,6+1,7+1,10+1
chave InChI
LLEMOWNGBBNAJR-QBTRQFLCSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
255.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
124 °C - closed cup