Documentos Principais
605328
Sigma-Aldrich
D-Lactose-1-13C monohydrate
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
4-O-β-D-galactopyranosyl-D-glucose-1-13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC11H22O11 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
361.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
pf
219 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[13C@@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11?,12+/m1/s1/i11+1
chave InChI
GUBGYTABKSRVRQ-OUDYAVHASA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)