Documentos Principais
600091
Sigma-Aldrich
Pyrene-4,5,9,10-13C4
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C4C12H10
Número CAS:
Peso molecular:
206.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
pf
145-148 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
c1cc2[13cH][13cH]c3cccc4[13cH][13cH]c(c1)c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H/i7+1,8+1,9+1,10+1
chave InChI
BBEAQIROQSPTKN-HZKSPUCSSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)