Documentos Principais
595950
Sigma-Aldrich
Phenanthrene-9,10-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C12H10
Número CAS:
Peso molecular:
180.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
p.e.
340 °C (lit.)
pf
98-100 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2c(c1)[13cH][13cH]c3ccccc23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H/i9+1,10+1
chave InChI
YNPNZTXNASCQKK-OJJJIBSVSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)