Documentos Principais
493082
Sigma-Aldrich
Naphthalene-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
13CC9H8
Número CAS:
Peso molecular:
129.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
p.e.
218 °C (lit.)
pf
80-82 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2[13cH]cccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i5+1
chave InChI
UFWIBTONFRDIAS-HOSYLAQJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)