Key Documents
597031
Sigma-Aldrich
Bromoacetic acid-18O2
95 atom % 18O, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2C18O2H
Número CAS:
Peso molecular:
142.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
95 atom % 18O
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
pb
208 °C (lit.)
pf
47-49 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[18OH]C(=[18O])CBr
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i4+2,5+2
chave InChI
KDPAWGWELVVRCH-MABBKULESA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)