Documentos Principais
805769
Sigma-Aldrich
1-Butene-d8
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
CD2=CDCD2CD3
Peso molecular:
64.16
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
gas
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])=C([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3H,1,4H2,2H3/i1D2,2D3,3D,4D2
chave InChI
VXNZUUAINFGPBY-BGWBEDHISA-N
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
-112.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-80 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)