B1310
Anti-BACH1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-BRCA1-associated C-terminal helicase 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~150 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using RIPA extract (0.5 mg) of human HeLa cells
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using human MCF-7 cells
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of MCF-7 human breast carcinoma cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BRIP1(83990)
mouse ... Brip1(237911)
rat ... Brip1(360588)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- western blotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?