MABC538
Anti-FANCJ/BACH1 Antibody, clone 2G7
clone 2G7, from mouse
Sinônimo(s):
Fanconi anemia group J protein, Protein FACJ, ATP-dependent RNA helicase BRIP1, BRCA1-associated C-terminal helicase 1, BRCA1-interacting protein C-terminal helicase 1, BRCA1-interacting protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G7, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BRIP1(83990)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected FANCJ/BACH1 in transfected FA-J cell lysate (Xie, J., et al. (2010). Oncogene. 29(17):2499-2508.).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated FANCJ/BACH1 from MCF-7 cell lysate, prior to detecting the immunoprecipitated sample in Western Blot (Cantor, S. B., et al. (2001). Cell. 105(1):149-160.).
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected FANCJ/BACH1 in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1