Documentos Principais
593516
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H2(F)(OH)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
219.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
112-116 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(F)cc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C7H4BrFO2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
chave InChI
YYCQXIWKIRQWHN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)