477532
5-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde
98%
Sinônimo(s):
5-tert-Butylsalicylaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.539 (lit.)
p.e.
251-252 °C/729 mmHg (lit.)
densidade
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-4-5-10(13)8(6-9)7-12/h4-7,13H,1-3H3
chave InChI
ZVCQQLGWGRTXGC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 5-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde thiosemicarbazone (THTB)
- 4-tert-butyl-2-(4,5-dimethyl-1H-imidazol-2-yl)phenol
- 2-tert-butyl-6-(4,5-diphenyl-1H-imidazol-2-yl)phenol
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?