Key Documents
593400
Sigma-Aldrich
3-Chloro-5-fluorosalicylaldehyde
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H2(F)(OH)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
174.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
95-99 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(Cl)cc(F)cc1C=O
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-6-2-5(9)1-4(3-10)7(6)11/h1-3,11H
chave InChI
VHXIEGGPMOEWNK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges