593230
Phenyllithium solution
1.9 M in dibutyl ether
Sinônimo(s):
PhLi
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5Li
Número CAS:
Peso molecular:
84.04
Beilstein:
506502
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
concentração
1.9 M in dibutyl ether
densidade
0.835 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.Li/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;
chave InChI
NHKJPPKXDNZFBJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Phenyllithium solution can be used to synthesize:
- 1-Acetyl-1′-diphenylphosphinoferrocene from ferrocenophane.
- Ethyl 2-acetylimino-1-benzyl-6-bromo-4-phenyl-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate from ethyl 1-benzyl-6-bromo-2-imino-1,2-dihydroquinoline-3-carboxylate.
- Ethyl 2-amino-1-benzoyl-6-bromo-4-phenyl-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate from (E)-ethyl 2-(acetylimino)-1-benzoyl-6-bromo-1,2-dihydroquinoline-3-carboxylate.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
The first synthesis of 2-amino-1, 4-dihydroquinolines.
Viault G, et al.
Tetrahedron, 65(49), 10149-10154 (2009)
The synthesis of ?-N, N-dimethyl-1?-diphenylphosphinoferrocenylethylamine and related ligands.
Butler I R, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 61(1), 147-153 (1983)
Luka A Wright et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(16), 7230-7241 (2015-03-20)
The 2-(2′-aniline)-6-imine-pyridines, 2-(C6H4-2′-NH2)-6-(CMe=NAr)C5H3N (Ar = 4-i-PrC6H4 (HL1a), 2,6-i-Pr2C6H3 (HL1b)), have been synthesised via sequential Stille cross-coupling, deprotection and condensation steps from 6-tributylstannyl-2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)pyridine and 2-bromonitrobenzene. The palladium(II) acetate N,N,N-pincer complexes, [{2-(C6H4-2′-NH)-6-(CMe=NAr)C5H3N}Pd(OAc)] (Ar = 4-i-PrC6H4 (1a), 2,6-i-Pr2C6H3 (1b)), can be prepared by
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
593230-50ML | 4061838136077 |
593230-100ML | 4061832643779 |
593230-800ML | 4061838136084 |