Documentos Principais
593192
Sigma-Aldrich
Cu-TMEDA catalyst
Sinônimo(s):
Di-μ-hydroxo-bis[(N,N,N′.N′-tetramethylethylenediamine)copper(II)] chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H34Cl2Cu2N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
464.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
core: copper
reagent type: catalyst
pf
131-132 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[Cu]Cl.[H]O[Cu]Cl.CN(C)CCN(C)C.CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/2C6H16N2.2ClH.2Cu.2H2O/c2*1-7(2)5-6-8(3)4;;;;;;/h2*5-6H2,1-4H3;2*1H;;;2*1H2/q;;;;2*+2;;/p-4
chave InChI
XSGFQMSXIWLPOB-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
Catalyst for:
  • Asymmetric conjugate addition reactions
  • 1,3-dipolar cycloaddition of pyrazolidinone-based dipoles to terminal alkynes (precatalyst)
  • Oxidative N-arylation of imidazoles
  • Oxidative coupling copolymerization
  • Tandem phosphorous-carbon bond formation-oxyfunctionalization reactions
  • Benzylation and allylation of amides
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)