Key Documents
591394
Sigma-Aldrich
N-Nitrosodiphenylamine-2,2′,4,4′,6,6′-d6
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12D6H4N2O
Número CAS:
Peso molecular:
204.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
pf
65-66 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1cc([2H])c(c([2H])c1)N(N=O)c2c([2H])cc([2H])cc2[2H]
InChI
1S/C12H10N2O/c15-13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,7D,8D,9D,10D
chave InChI
UBUCNCOMADRQHX-MWJWXFQUSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Urinary bladder
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2