46853-U
EPA 8270 LCS Mix 1
100 μg/mL each component in acetone: methylene chloride (9:1), analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
EPA 8270
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
embalagem
ampule of 25 mL
concentração
100 μg/mL each component in acetone: methylene chloride (9:1)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Analito
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-2.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
-19 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?