Documentos Principais
588555
Sigma-Aldrich
Butyric acid-d8
98 atom % D
Sinônimo(s):
Butanoic acid-d8
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CD2)2CO2D
Número CAS:
Peso molecular:
96.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
p.e.
162 °C (lit.)
pf
-6--3 °C (lit.)
densidade
1.050 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D2,3D2/hD
chave InChI
FERIUCNNQQJTOY-FNQDQTMCSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)