Documentos Principais
491993
Sigma-Aldrich
Butyric acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Butanoic acid-1,2-13C2
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH213CH213CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
90.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.3969 (lit.)
p.e.
162 °C (lit.)
pf
-6--3 °C (lit.)
densidade
0.986 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
CC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i3+1,4+1
chave InChI
FERIUCNNQQJTOY-CQDYUVAPSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)