Key Documents
587028
Sigma-Aldrich
4-Iodophenylacetonitrile
97%
Sinônimo(s):
4-Iodobenzyl cyanide
About This Item
Fórmula linear:
IC6H4CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
243.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
53-57 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Ic1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H6IN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5H2
chave InChI
PNXWQTYSBFGIFD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)