Key Documents
586935
Sigma-Aldrich
Benzyl-1-13C bromide
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
α-Bromotoluene-(phenyl-1-13C)
About This Item
Fórmula linear:
13CC5H5CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
172.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
pb
198-199 °C (lit.)
pf
-3--1 °C (lit.)
densidade
1.446 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
BrC[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i7+1
chave InChI
AGEZXYOZHKGVCM-CDYZYAPPSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)