569763
(5S)-(−)-2,2,3-Trimethyl-5-benzyl-4-imidazolidinone monohydrochloride
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D -67°, c = 1 in H2O
pf
157-161 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN1C(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC1(C)C
InChI
1S/C13H18N2O.ClH/c1-13(2)14-11(12(16)15(13)3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,11,14H,9H2,1-3H3;1H/t11-;/m0./s1
chave InChI
YIYFEXGDFJLJGM-MERQFXBCSA-N
Aplicação
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
In collaboration with Materia, Inc., we are pleased to offer six imidazolidinone OrganoCatalysts™.