Key Documents
568155
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,-Tetramethyl-2-phenylsulfanylmethyl-1,3,2-dioxaborolane
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5SCH2BC2O2(CH3)4
Número CAS:
Peso molecular:
250.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5280 (lit.)
pb
105-108 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(CSc2ccccc2)OC1(C)C
InChI
1S/C13H19BO2S/c1-12(2)13(3,4)16-14(15-12)10-17-11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,10H2,1-4H3
chave InChI
DGPGLPBMZOKGON-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4,4,5,5,-Tetramethyl-2-phenylsulfanylmethyl-1,3,2-dioxaborolane is used to prepare aryl/heteroaryl derivatives via the formation of C-C and C-hetero bonds.
It can also be used as:
  • A starting material in the synthesis of α-aminoboronic acids as serine proteases inhibitors.
  • A substrate in the coupling reactions with carbonyl compounds under Ir-catalyzed photoredox conditions.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)