565830
4-tert-Butylanisole
97%
Sinônimo(s):
4-Methoxy-tert-butylbenzene
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.503 (lit.)
densidade
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-11(2,3)9-5-7-10(12-4)8-6-9/h5-8H,1-4H3
chave InChI
MCUPBIBNSTXCPQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3