563110
Diethyl azodicarboxylate solution
40 wt. % in toluene
Sinônimo(s):
1,2-Ethoxycarbonyl diazene solution, DEAD, Diethoxycarbonyldiazene solution, Diethyl azodiformate solution, NSC 3474, NSC 679015, Unifoam AZ-AE 200
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
concentração
40 wt. % in toluene
índice de refração
n20/D 1.4690
p.e.
116-117 °C
densidade
0.956 g/mL at 25 °C
grupo funcional
azo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)\N=N/C(=O)OCC
InChI
1S/C6H10N2O4/c1-3-11-5(9)7-8-6(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3/b8-7+
chave InChI
FAMRKDQNMBBFBR-BQYQJAHWSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Immunostimulants α-Galactosylceramides
- Cellotriose and cellotetraose analogues as transition state mimics for mechanistic studies of cellulases
- Bisubstrate inhibitors with molecular recognition at the active site of catechol-O-methyltransferase
- Derivatives of F200 and S383 with cannabinoid CB1 receptor binding activities
- Aza-β-lactams via NHC-catalyzed [2 + 2] cycloaddition with ketenes
Reagent for:
- Annulation of N-protected imines
- α-thiocyanation of enolizable ketones with ammonium thiocyanate
- Diels-Alder reactions
Embalagem
Advertência
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?