Documentos Principais
561851
Sigma-Aldrich
Diethyl azodicarboxylate, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinônimo(s):
DEAD on polystyrene, Ethoxycarbonylazocarboxymethyl polystyrene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
reticulação
1 % cross-linked with divinylbenzene
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
1.0-1.5 mmol/g loading
tamanho de partícula
100-200 mesh
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
561851-1G4061826223260
561851-25G4061832945873
561851-5G4061832945880