Documentos Principais
559873
Sigma-Aldrich
Dess-Martin periodinane solution
0.3 M in methylene chloride
Sinônimo(s):
1,1,1-Triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, Dess-Martin reagent, Triacetoxyperiodinane
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reagent type: oxidant
concentração
0.3 M in methylene chloride
p.e.
40 °C
densidade
1.369 g/mL at 25 °C
grupo funcional
iodo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OI1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C13H13IO8/c1-8(15)19-14(20-9(2)16,21-10(3)17)12-7-5-4-6-11(12)13(18)22-14/h4-7H,1-3H3
chave InChI
NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Widely used reagent for the mild oxidation of alcohols to aldehydes and ketones.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Dess, D. B.; Martin, J. C.
The Journal of Organic Chemistry, 48, 4155-4155 (1983)