Documentos Principais
558311
Sigma-Aldrich
4-Chlorochalcone
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH=CHOCOC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
242.70
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
113-117 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11ClO/c16-14-9-6-12(7-10-14)8-11-15(17)13-4-2-1-3-5-13/h1-11H/b11-8+
chave InChI
ABGIIXRNMHUKII-DHZHZOJOSA-N
Descrição geral
4-Chlorochalcone is a chalcone derivative. Its crystals exhibit monoclinic system with space group P21/c. It can undergo conjugate addition reaction with pyrrole in the presence of AlKIT-5 (mesoporous 3D aluminosilicate catalyst) to form the corresponding C2-alkylated pyrrole derivatives.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Highly Efficient Friedel-Crafts Alkylation of Indoles and Pyrrole Catalyzed by Mesoporous 3D Aluminosilicate Catalyst with Electron-Deficient Olefins.
Naidu TS, et al.
Synlett, 18, 2813-2817 (2010)
Structure of 4-chlorochalcone.
Li Z and Su G.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 50(1), 126-127 (1994)